Sodio piruvato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Piruvato de sodio
P0582-25G P0582-500G
TCIAP0582-25GEA 16 EUR
TCIAP0582-25G TCIAP0582-500G
Sodio piruvato ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Sodio piruvato
Formula: CH₃COCOONa
Pto. de fusión: 220…230 °C
Densidad: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002586
Núm. CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=018f2387d02c63510aa375e1cc21ee99502228ea&vid=018f2387d02c63510aa375e1cc21ee99502228ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency