Cloruro de hexanoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0117-25G H0117-500G H0117-100G
TCIAH0117-25GEA 16 EUR
TCIAH0117-25G TCIAH0117-500G TCIAH0117-100G
Cloruro de hexanoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de hexanoílo
Formula: C₆H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 152 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000760
Núm. CAS: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,01763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c836feafee35e996378e85f12f8b299f1d7dd77&vid=0c836feafee35e996378e85f12f8b299f1d7dd77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %