ADA ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A0699-25G A0699-500G
TCIAA0699-25GEA 19 EUR
TCIAA0699-25G TCIAA0699-500G
ADA ≥98.0% (by titrimetric analysis)
ADA
Formula: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Pto. de fusión: 217…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008031
Núm. CAS: 26239-55-4
EINECS: 247-530-0
Índice Merck: 13,00148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3bec2243f88068cfd875a4c5b8ecd8f74b1daa3&vid=d3bec2243f88068cfd875a4c5b8ecd8f74b1daa3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Absorbance to pass test
Solubility in hot Water almost transparency
Iron max. 5 ppm