Acetohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic hydrazide, Acethydrazide
A0789-25G A0789-500G A0789-100G
TCIAA0789-25GEA 44 EUR
TCIAA0789-25G TCIAA0789-500G TCIAA0789-100G
Acetohidrazida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acetohydrazide
Formula: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Pto. de fusión: 63…65 °C
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Número MDL: MFCD00007610
Núm. CAS: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1001d81aa1f20ffc26d74201284405937b84332e&vid=1001d81aa1f20ffc26d74201284405937b84332e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency