Oxalohidrazida ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Oxalohydrazide, Oxalyl dihydrazide, Oxalic dihydrazide, Ethanedioic acid dihydrazide
O0083-25G O0083-250G
TCIAO0083-25GEA 54 EUR
TCIAO0083-25G TCIAO0083-250G
Oxalohidrazida ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Oxalohidrazida
Formula: C₂H₆N₄O₂
MW: 118.1 g/mol
Pto. de fusión: 240
Número MDL: MFCD00007608
Núm. CAS: 996-98-5
EINECS: 213-640-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a391f5b1d14b30ed2754092de082ea8a502fd6&vid=02a391f5b1d14b30ed2754092de082ea8a502fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 96.0 %
Solubility in hot Water almost transparency