4'-Nitroacetanilida ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Nitrophenyl)acetamide
N0108-25G N0108-500G
TCIAN0108-25GEA 90 EUR
TCIAN0108-25G TCIAN0108-500G
4'-Nitroacetanilida ≥99.0% (por GC)
4'-Nitroacetanilida
Formula: C₈H₈N₂O₃
Pto. Ebullición: 409 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007303
Núm. CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Índice Merck: 14,06581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=287d258e39da1ad930f05000cb87be3c442b8f6f&vid=287d258e39da1ad930f05000cb87be3c442b8f6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C