4'-Metoxiacetanilida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Methoxyphenyl)acetamide
A0019-25G A0019-100G
TCIAA0019-25GEA 65 EUR
TCIAA0019-25G TCIAA0019-100G
4'-Metoxiacetanilida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4'-Metoxiacetanilida
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. de fusión: 137…138 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00014963
Núm. CAS: 51-66-1
EINECS: 200-114-2
Índice Merck: 14,00051
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ae921914704282bbf06082411d816778404f91e&vid=4ae921914704282bbf06082411d816778404f91e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency