Paracetamol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4'-Hidroxiacetanilida, Paracetamolum
H0190-25G H0190-500G
TCIAH0190-25GEA 21 EUR
TCIAH0190-25G TCIAH0190-500G
Paracetamol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Paracetamol
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 388
Pto. de fusión: 168
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002328
Núm. CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,00047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549e8b15a5028585d5868d656cef30642728f1ee&vid=549e8b15a5028585d5868d656cef30642728f1ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency