Laurato de butilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Butyl dodecanoate, Dodecylic acid butyl ester, Dodecanoic acid butyl ester, Lauric acid butyl ester, n-Butyl dodecanoate
L0083-25ML
L0083-500ML
TCIAL0083-25MLEA
17
EUR
TCIAL0083-25ML
TCIAL0083-500ML
Laurato de butilo ≥99.0% (por GC)
Laurato de butilo
Formula:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256,43 g/mol Pto. Ebullición: 199°C Pto. de inflamación: 166°C |
Número MDL:
MFCD00042870 Núm. CAS: 106-18-3 EINECS: 203-370-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...