Laurato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dodecanoic acid ethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl Laurate, Dodecylic acid ethyl ester, Lauric acid ethyl ester
L0013-25ML L0013-500ML
TCIAL0013-25MLEA 16 EUR
TCIAL0013-25ML TCIAL0013-500ML
Laurato de etilo ≥99.0% (por GC)
Laurato de etilo
Formula: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Pto. Ebullición: 275°C
Pto. de fusión: -10°C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015065
Núm. CAS: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Índice Merck: 14,03818
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&vid=08fdf82f709e3ba6f22296d45b977ac115b9cc05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5