Hexanoato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
H0108-25ML
H0108-500ML
TCIAH0108-25MLEA
16
EUR
TCIAH0108-25ML
TCIAH0108-500ML
Hexanoato de etilo ≥99.0% (por GC)
Hexanoato de etilo
Formula:
C₈H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 168 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –67 °C Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 55°C |
Número MDL:
MFCD00009511 Núm. CAS: 123-66-0 EINECS: 204-640-3 UN: 3272 ADR: 3,III Índice Merck: 14,03777 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |