Hexanoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0111-25ML H0111-500ML
TCIAH0111-25MLEA 18 EUR
TCIAH0111-25ML TCIAH0111-500ML
Hexanoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Hexanoato de metilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00009510
Núm. CAS: 106-70-7
EINECS: 203-425-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dce5981f4ba4497ca8ac146744fb327656110783&vid=dce5981f4ba4497ca8ac146744fb327656110783&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 1.0