Dicloruro de sebacoílo ≥95.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

S0030-25ML S0030-500ML S0030-100ML
TCIAS0030-25MLEA 26 EUR
TCIAS0030-25ML TCIAS0030-500ML TCIAS0030-100ML
Dicloruro de sebacoílo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Dicloruro de sebacoílo
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 167°C
Pto. de fusión: –3°C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 164°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000770
Núm. CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e0bf5b08fc9d6106953f7b191de31c4c8d2fad&vid=c0e0bf5b08fc9d6106953f7b191de31c4c8d2fad&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR