L-Metionina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-Metionina, H-Met-OH, L(-)-Metionina
M0099-25G M0099-500G M0099-100G
TCIAM0099-25GEA 18 EUR
TCIAM0099-25G TCIAM0099-500G TCIAM0099-100G
L-Metionina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
L-Metionina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Pto. Ebullición: 278
Pto. de fusión: 136
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063097
Núm. CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Índice Merck: 14,05975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dceb2fecd6ee6e3787a46f5364a8a563f14b951&vid=2dceb2fecd6ee6e3787a46f5364a8a563f14b951&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.7 to +24.7 deg (C=8, HCl (1+1)) (after drying)
Solubility in Water almost transparency