Sarcosina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Metilglicina, H-Sar-OH
M0332-25G M0332-500G M0332-100G
TCIAM0332-25GEA 30 EUR
TCIAM0332-25G TCIAM0332-500G TCIAM0332-100G
Sarcosina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Sarcosina
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 63 °C
Densidad: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004279
Núm. CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Índice Merck: 14,08373
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29ebb0d7572f52a06b622d3839c45ceb21a210fb&vid=29ebb0d7572f52a06b622d3839c45ceb21a210fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency