Ácido tioacético ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0189-25ML T0189-500ML T0189-100ML
TCIAT0189-25MLEA 16 EUR
TCIAT0189-25ML TCIAT0189-500ML TCIAT0189-100ML
Ácido tioacético ≥95.0% (por GC)
Ácido tioacético
Formula: C₂H₄OS
MW: 76,12 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de fusión: –17 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 5°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004853
Núm. CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09320
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32297d6cc0c026f915c9853b78490b2dd433c038&vid=32297d6cc0c026f915c9853b78490b2dd433c038&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %