Difluoroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Difluoroacetic ethyl ester
D2498-25G D2498-5G
TCIAD2498-25GEA 111 EUR
TCIAD2498-25G TCIAD2498-5G
Difluoroacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Difluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 98°C
Densidad: 1,1893 g/cm³ (9.8 °C)
Pto. de inflamación: 24°C
Número MDL: MFCD00013578
Núm. CAS: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b40d58e4ca74fcdcd5ce4ab52d150d23c9f36670&vid=b40d58e4ca74fcdcd5ce4ab52d150d23c9f36670&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %