Difluoroacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2021-25G M2021-5G
TCIAM2021-25GEA 81 EUR
TCIAM2021-25G TCIAM2021-5G
Difluoroacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Difluoroacetato de metilo
Formula: C₃H₄F₂O₂
MW: 110.06 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 24°C
Número MDL: MFCD00039276
Núm. CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a7ffd7e9be847b11dcee793e7111417a4d1ace&vid=46a7ffd7e9be847b11dcee793e7111417a4d1ace&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %