Trifluoroacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trifluoroacetic ethyl ester
T0432-25G T0432-500G T0432-100G
TCIAT0432-25GEA 16 EUR
TCIAT0432-25G TCIAT0432-500G TCIAT0432-100G
Trifluoroacetato de etilo ≥99.0% (por GC)
Trifluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -7°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000419
Núm. CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488558da2b6ced993030ce81714bf616df6e5e78&vid=488558da2b6ced993030ce81714bf616df6e5e78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %