Trifluoroacetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0680-25G T0680-500G
TCIAT0680-25GEA 21 EUR
TCIAT0680-25G TCIAT0680-500G
Trifluoroacetato de metilo ≥98.0% (por GC)
Trifluoroacetato de metilo
Formula: C₃H₃F₃O₂
Pto. Ebullición: 43°C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 1,2639 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -20°C
Número MDL: MFCD00000417
Núm. CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eacf298fad3aa001436f25170a0201eae9145f75&vid=eacf298fad3aa001436f25170a0201eae9145f75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %