2,2,2-Trifluoroetilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethylamine
T1169-25G T1169-5G
TCIAT1169-25GEA 50 EUR
TCIAT1169-25G TCIAT1169-5G
2,2,2-Trifluoroetilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,2,2-Trifluoroetilamina
Formula: C₂H₄F₃N
MW: 99.06 g/mol
Pto. Ebullición: 37°C
Densidad: 1.2452
Pto. de inflamación: –17°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008132
Núm. CAS: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 2733
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b9308d9836453c02f0cd7b31d9b540ea1fd4ce&vid=b0b9308d9836453c02f0cd7b31d9b540ea1fd4ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %