Anhídrido trifluoroacetico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trifluoracetic anhydride, TFAA
T0433-20ML T0433-400ML T0433-100ML
TCIAT0433-20MLEA 21 EUR
TCIAT0433-20ML TCIAT0433-400ML TCIAT0433-100ML
Anhídrido trifluoroacetico ≥98.0% (por GC)
Anhídrido trifluoroacetico
Formula: C₄F₆O₃
MW: 210.03 g/mol
Pto. Ebullición: 40°C
Pto. de fusión: -65
Número MDL: MFCD00000416
Núm. CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&vid=453f87c60a47788082c750b91c7b8b481732e07c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %