Cloruro de trifluorometanosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1027-25G T1027-5G
TCIAT1027-25GEA 163 EUR
TCIAT1027-25G TCIAT1027-5G
Cloruro de trifluorometanosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Cloruro de trifluorometanosulfonilo
Formula: CClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 31°C
Densidad: 1,583 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007451
Núm. CAS: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a4804d5cdbd3fb44e1198f62f800c9818f1c42&vid=61a4804d5cdbd3fb44e1198f62f800c9818f1c42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %