Trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid triisopropylsilyl ester, Tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate
T1588-25G T1588-5G
TCIAT1588-25GEA 112 EUR
TCIAT1588-25G TCIAT1588-5G
Trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo
Formula: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Pto. Ebullición: 87°C
Densidad: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00009913
Núm. CAS: 80522-42-5
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9516bd8c53463b51e3fb4d947d43f7515d84ec73&vid=9516bd8c53463b51e3fb4d947d43f7515d84ec73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %