Trifluorometanosulfonato de trietilsililo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
T1689-25G T1689-5G
TCIAT1689-25GEA 79 EUR
TCIAT1689-25G TCIAT1689-5G
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de trietilsililo
Formula: C₇H₁₅F₃O₃SSi
MW: 264.34 g/mol
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00000407
Núm. CAS: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f39215a38b6476d7bb230e135bf82e53a23aa9&vid=65f39215a38b6476d7bb230e135bf82e53a23aa9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %