Trifluorometanosulfonato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1191-25G
T1191-5G
TCIAT1191-25GEA
176
EUR
TCIAT1191-25G
TCIAT1191-5G
Trifluorometanosulfonato de etilo ≥98.0% (por GC)
Trifluorometanosulfonato de etilo
Formula:
C₃H₅F₃O₃S Pto. Ebullición: 115°C Densidad: 1,374 g/cm³ (0 °C) Pto. de inflamación: 35°C |
Número MDL:
MFCD00000410 Núm. CAS: 425-75-2 EINECS: 207-037-3 UN: 2924 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |