Trifluorometanosulfonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2029-25G T2029-5G
TCIAT2029-25GEA 117 EUR
TCIAT2029-25G TCIAT2029-5G
Trifluorometanosulfonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Trifluorometanosulfonato de metilo
Formula: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164,11 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00000409
Núm. CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf9d2988df2e517b74c5ea5ff0f7f6fcd3ef9775&vid=bf9d2988df2e517b74c5ea5ff0f7f6fcd3ef9775&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %