Ácido trifluorometanosulfonico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid
T0751-10G T0751-25G T0751-250G
TCIAT0751-10GEA 16 EUR
TCIAT0751-10G TCIAT0751-25G TCIAT0751-250G
Ácido trifluorometanosulfonico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido trifluorometanosulfonico
Formula: CHF₃O₃S
MW: 150,08 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007514
Núm. CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,I
Índice Merck: 14,09676
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c355072cd2c6a496338cceb4061733875d69a856&vid=c355072cd2c6a496338cceb4061733875d69a856&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Refractive index n20/D 1.3260 to 1.3310