Iodoacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0419-25G I0419-5G
TCIAI0419-25GEA 483 EUR
TCIAI0419-25G TCIAI0419-5G
Iodoacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Iodoacetonitrilo
Formula: C₂H₂IN
Pto. Ebullición: 78°C
Densidad: 2,3065 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00001886
Núm. CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2321770da49126d379a01a2f3d094a42d0459bb0&vid=2321770da49126d379a01a2f3d094a42d0459bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %