1,1-Dimetoxitrimetilamina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1293-100ML D1293-25ML D1293-500ML
TCIAD1293-100MLEA 85 EUR
TCIAD1293-100ML TCIAD1293-25ML TCIAD1293-500ML
1,1-Dimetoxitrimetilamina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
1,1-Dimetoxitrimetilamina
Formula: C₅H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 104°C
Densidad: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 5°C
Número MDL: MFCD00008482
Núm. CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ba6f6d40bdd9f85ad6c166cbc9951ca6ea32e4e&vid=7ba6f6d40bdd9f85ad6c166cbc9951ca6ea32e4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %