N,N-Dimetiletilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0719-25ML D0719-500ML D0719-100ML
TCIAD0719-25MLEA 25 EUR
TCIAD0719-25ML TCIAD0719-500ML TCIAD0719-100ML
N,N-Dimetiletilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetiletilendiamina
Formula: C₄H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 107°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 18°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008175
Núm. CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&vid=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %