1-(Dimetilamino)-2-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimepranol
D0660-25ML D0660-500ML
TCIAD0660-25MLEA 16 EUR
TCIAD0660-25ML TCIAD0660-500ML
1-(Dimetilamino)-2-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(Dimetilamino)-2-propanol
Formula: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004532
Núm. CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&vid=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %