2-Dimetilaminoetanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: DMAE

D0649-25ML D0649-500ML
TCIAD0649-25MLEA 17 EUR
TCIAD0649-25ML TCIAD0649-500ML
2-Dimetilaminoetanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Dimetilaminoetanol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 134°C
Pto. de fusión: –59 °C
Densidad: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002846
Núm. CAS: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,02843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af2e6bda25e3edf4c98de4bd4ef36b452c1a327e&vid=af2e6bda25e3edf4c98de4bd4ef36b452c1a327e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR