2-(2-Aminoetoxi)etanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A0301-25ML A0301-500ML
TCIAA0301-25MLEA 17 EUR
TCIAA0301-25ML TCIAA0301-500ML
2-(2-Aminoetoxi)etanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoetoxi)etanol
Formula: C₄H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 223°C
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 1,0966 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008181
Núm. CAS: 929-06-6
EINECS: 213-195-4
UN: 3055
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9323e5c81bef779021a841cb525d19e6b991c18&vid=c9323e5c81bef779021a841cb525d19e6b991c18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %