1,3-Diaminopropan-2-ol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0497-25G H0497-5G
TCIAH0497-25GEA 65 EUR
TCIAH0497-25G TCIAH0497-5G
1,3-Diaminopropan-2-ol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diaminopropan-2-ol
Formula: C₃H₁₀N₂O
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de fusión: 42°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008142
Núm. CAS: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=652a17f787ee7676b747d15c038de2ce3acbaa7e&vid=652a17f787ee7676b747d15c038de2ce3acbaa7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %