2-(2-Aminoetilamino)etanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: AEEA
A0299-500ML A0299-25ML
TCIAA0299-500MLEA 28 EUR
TCIAA0299-500ML TCIAA0299-25ML
2-(2-Aminoetilamino)etanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoetilamino)etanol
Formula: C₄H₁₂N₂O
MW: 104,15 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –28 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 125°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008170
Núm. CAS: 111-41-1
EINECS: 203-867-5
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&vid=1120f1c6997fef1fd69a4bfc045c3481d9a040f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %