2-Etilaminoetanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
E0057-25ML E0057-500ML E0057-100ML
TCIAE0057-25MLEA 16 EUR
TCIAE0057-25ML TCIAE0057-500ML TCIAE0057-100ML
2-Etilaminoetanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Etilaminoetanol
Formula: C₄H₁₁NO
Pto. Ebullición: 169°C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002841
Núm. CAS: 110-73-6
EINECS: 203-797-5
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d2dc9519fd780b6d978402c2f1a855fea2f4880&vid=6d2dc9519fd780b6d978402c2f1a855fea2f4880&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %