2-Metilaminoetanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0144-25ML M0144-500ML
TCIAM0144-25MLEA 16 EUR
TCIAM0144-25ML TCIAM0144-500ML
2-Metilaminoetanol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Metilaminoetanol
Formula: C₃H₉NO
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de fusión: –5°C
Densidad: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002839
Núm. CAS: 109-83-1
EINECS: 203-710-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,06015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3b32436b246d3f0630055ea17f1d37b2d8912d&vid=db3b32436b246d3f0630055ea17f1d37b2d8912d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %