2-Nitroetanol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0368-25G N0368-5G
TCIAN0368-25GEA 220 EUR
TCIAN0368-25G TCIAN0368-5G
2-Nitroetanol ≥93.0% (por GC)
2-Nitroetanol
Formula: C₂H₅NO₃
Pto. Ebullición: 197°C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007405
Núm. CAS: 625-48-9
EINECS: 210-895-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee09796a92078c3c675a054870c8cc69cf9553eb&vid=ee09796a92078c3c675a054870c8cc69cf9553eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %