Anhídrido hexanoico ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0021-25ML C0021-500ML
TCIAC0021-25MLEA 16 EUR
TCIAC0021-25ML TCIAC0021-500ML
Anhídrido hexanoico ≥96.0% (por GC)
Anhídrido hexanoico
Formula: C₁₂H₂₂O₃
Pto. Ebullición: 244°C
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009509
Núm. CAS: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26a32ba9b474fab5672de77b1c6f74b4a32c7693&vid=26a32ba9b474fab5672de77b1c6f74b4a32c7693&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %