Triisopropanolato de aluminio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isopropilato de aluminio, Isopropóxido de aluminio
A0246-100G A0246-500G
TCIAA0246-100GEA 17 EUR
TCIAA0246-100G TCIAA0246-500G
Triisopropanolato de aluminio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Triisopropanolato de aluminio
Formula: C₉H₂₁AlO₃
Pto. Ebullición: 135 °C (13 hPa)
Pto. de fusión: 119 °C
Densidad: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008870
Núm. CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 14,00347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&vid=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 140.0 deg-C