2,3-Dimercapto-1-propanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D0621-1G D0621-25G D0621-5G
TCIAD0621-1GEA 23 EUR
TCIAD0621-1G TCIAD0621-25G TCIAD0621-5G
2,3-Dimercapto-1-propanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimercapto-1-propanol
Formula: C₃H₈OS₂
Pto. Ebullición: 223 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 77 °C
Densidad: 1,2531 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004864
Núm. CAS: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&vid=dbf93a3572d1c9567dac31f79a42f27230d6e6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %