Cloruro de butano-1-sulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B0866-25G B0866-500G
TCIAB0866-25GEA 64 EUR
TCIAB0866-25G TCIAB0866-500G
Cloruro de butano-1-sulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de butano-1-sulfonilo
Formula: C₄H₉ClO₂S
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,2404 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00007464
Núm. CAS: 2386-60-9
EINECS: 219-204-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e22c4c8f5c27453d18463c6cff08ecbefebed39&vid=5e22c4c8f5c27453d18463c6cff08ecbefebed39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %