Metanosulfonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0369-25G M0369-100G
TCIAM0369-25GEA 57 EUR
TCIAM0369-25G TCIAM0369-100G
Metanosulfonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Metanosulfonato de metilo
Formula: C₂H₆O₃S
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 104°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007557
Núm. CAS: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e29f9f38f36ac29ba527deff26c1c2777a8c371&vid=7e29f9f38f36ac29ba527deff26c1c2777a8c371&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %