Metanosulfonato de potasio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
M0550-100G
M0550-25G
TCIAM0550-100GEA
142
EUR
TCIAM0550-100G
TCIAM0550-25G
Metanosulfonato de potasio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Metanosulfonato de potasio
Formula:
CH₃KO₃S |
Número MDL:
MFCD00070544 Núm. CAS: 2386-56-3 EINECS: 219-202-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Drying loss | max. 1.0 % |