Metanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0518-25G S0518-500G
TCIAS0518-25GEA 30 EUR
TCIAS0518-25G TCIAS0518-500G
Metanosulfonato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Metanosulfonato de sodio
Formula: CH₃NaO₃S
Número MDL: MFCD00064389
Núm. CAS: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2383cc654c8e884067f1d5998cf17055e3e6612e&vid=2383cc654c8e884067f1d5998cf17055e3e6612e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %