2,2-Bis(bromometil)-1,3-propanodiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1808-25G
D1808-500G
TCIAD1808-25GEA
17
EUR
TCIAD1808-25G
TCIAD1808-500G
2,2-Bis(bromometil)-1,3-propanodiol ≥98.0% (por GC)
2,2-Bis(bromometil)-1,3-propanodiol
Formula:
C₅H₁₀Br₂O₂ Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 107…109 °C Densidad: 2,2 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00004688 Núm. CAS: 3296-90-0 EINECS: 221-967-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |