Anhidrido trimetilacetico ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride

P1414-25ML P1414-250ML
TCIAP1414-25MLEA 30 EUR
TCIAP1414-25ML TCIAP1414-250ML
Anhidrido trimetilacetico ≥98.0% (por GC)
Anhidrido trimetilacetico
Formula: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Pto. Ebullición: 193 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008842
Núm. CAS: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&vid=3f90ab3baa6f4edc490da29b6673f25d2fa54d2e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR