Pivalamida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
P0819-25G P0819-500G P0819-100G
TCIAP0819-25GEA 53 EUR
TCIAP0819-25G TCIAP0819-500G TCIAP0819-100G
Pivalamida ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Pivalamida
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Pto. Ebullición: 212°C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008011
Núm. CAS: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a20f6ca7944adc3bcd88f95b204338c6f33dc4&vid=57a20f6ca7944adc3bcd88f95b204338c6f33dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparenc