Pivalato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0462-25ML P0462-500ML
TCIAP0462-25MLEA 16 EUR
TCIAP0462-25ML TCIAP0462-500ML
Pivalato de metilo ≥98.0% (por GC)
Pivalato de metilo
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: < –70 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008843
Núm. CAS: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9472baf0c33b86c3753cdbb02e29baa2ed5cd31&vid=b9472baf0c33b86c3753cdbb02e29baa2ed5cd31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %